Trimethylsilyl cyanide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
199560050
199560250
199561000
199565000
ACRO199560050EA
765
NOK
ACRO199560050
ACRO199560250
ACRO199561000
ACRO199565000
Trimethylsilyl cyanide 98%
Trimethylsilyl cyanide
Formel:
C₄H₉NSi Kokepunkt: 114 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 11 °C Tetthet: 0,744 g/cm³ Flash punkt: 1 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00001765 CAS-nummer: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 FN: 3384 ADR: 6.1,I |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |