Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pd(PPh3)4
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 1100 NOK
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155,58 g/mol
Smeltepunkt: 103…107 °C (dec.)
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %