5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
203250050 203250250
ACRO203250050EA 2200 NOK
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Kokepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 143…148 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006108
CAS-nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %