1-fenyl-2-tiourea 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 430 NOK
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-fenyl-2-tiourea 97%
1-fenyl-2-tiourea
Formel: C₇H₈N₂S
MW: 152,22 g/mol
Kokepunkt: 295…297 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 148…150 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004933
CAS-nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
FN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,07468
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %