Skvalen 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene
207471000 207470025 207475000
ACRO207471000EA 1075 NOK
ACRO207471000 ACRO207470025 ACRO207475000
Skvalen 99+%
Skvalen
Formel: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,855 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008912
CAS-nummer: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Indeks: 13,08847
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value 360 to 400 g I2/100 g
Peroxide value ≤2 meq/kg
Saponification value ≤1 mg KOH/g