Dinatriumsuccinat, vannfri 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
208741000 208745000
ACRO208741000EA 440 NOK
ACRO208741000 ACRO208745000
Dinatriumsuccinat, vannfri 99%
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162,05 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002790
CAS-nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Indeks: 12,08828
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %