Benzyl isocyanate 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
210760050 210760250
ACRO210760050EA 960 NOK
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzyl isocyanate 99+%
Benzyl isocyanate
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kokepunkt: 101…104 °C (33 mmHg)
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
MDL nummer: MFCD00009701
CAS-nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
FN: 3080
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %