Etylmetakrylat 99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
215830010 215835000
ACRO215830010EA 1200 NOK
ACRO215830010 ACRO215835000
Etylmetakrylat 99% stabilised
Etylmetakrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 118…119 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –75 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³
Flash punkt: 15 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009161
CAS-nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
FN: 2277
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ