Octyltrichlorosilane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Trichloro(octyl)silane
216501000 216505000
ACRO216501000EA 860 NOK
ACRO216501000 ACRO216505000
Octyltrichlorosilane 97%
Octyltrichlorosilane
Formel: C₈H₁₇Cl₃Si
MW: 247,67 g/mol
Kokepunkt: 233 °C (731 mmHg)
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000488
CAS-nummer: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
FN: 1801
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %