Phenyl chloroformate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
218212500 218210010
ACRO218212500EA 1400 NOK
ACRO218212500 ACRO218210010
Phenyl chloroformate 99%
Phenyl chloroformate
Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Kokepunkt: 188…189 °C (1013mbar)
Smeltepunkt: –28 °C
Tetthet: 1,244 g/cm³
Flash punkt: 80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000637
CAS-nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
FN: 2746
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA