Natriumperborat tetrahydrat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 350 NOK
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Natriumperborat tetrahydrat 97%
Natriumperborat tetrahydrat
Formel: NaH₂BO₄·4H₂O
Smeltepunkt: 60 °C
Tetthet: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149231
CAS-nummer: 10486-00-7
EINECS: 239-172-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %