Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010 223960050
ACRO223960010EA 1975 NOK
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pt
MW: 1244,24 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010014
CAS-nummer: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %