Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
223980010 223980050
223980010.EA 1850 NOK
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Formel: C₇₂H₆₀NiP₄
MW: 1107,85 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010011
CAS-nummer: 15133-82-1
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %