Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
224641000 224645000
ACRO224641000EA 895 NOK
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on 97%, ren
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel: C₆H₁₂N₂O
Kokepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,064 g/cm³
Flash punkt: 121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006550
CAS-nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %