5-Iodouracil 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
228160100 228160500
ACRO228160100EA 1175 NOK
ACRO228160100 ACRO228160500
5-Iodouracil 99%
5-Iodouracil
Formel: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237,98 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 270…274 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006020
CAS-nummer: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 266 to 276 °C (Subl)
HPLC ≥98.5 %