Nøytralrødt, pure, high purity biological stain
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
229810250 229811000
ACRO229810250EA 1525 NOK
ACRO229810250 ACRO229811000
Nøytralrødt, pure, high purity biological stain
Nøytralrødt
Formel: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Smeltepunkt: 290 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012651
CAS-nummer: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Indeks: 12,06571
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %