3-Phenylpropanal 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
240511000 240510050 240515000
ACRO240511000EA 1150 NOK
ACRO240511000 ACRO240510050 ACRO240515000
3-Phenylpropanal 95%
3-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 224…226 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –42 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007021
CAS-nummer: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %