2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 1175 NOK
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Kokepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Tetthet: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042225
CAS-nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %