Trichloromethyl chloroformate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
243310100 243311000
ACRO243310100EA 680 NOK
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichloromethyl chloroformate 99%
Trichloromethyl chloroformate
Formel: C₂Cl₄O₂
MW: 197,83 g/mol
Kokepunkt: 128 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 1,64 g/cm³
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015553
CAS-nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
FN: 3390
ADR: 6.1,
Merck Indeks: 13,03368
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %