2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
263540050 263540250
ACRO263540050EA 545 NOK
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Kokepunkt: 80…85 °C (,1 mmHg)
Smeltepunkt: 50…54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042290
CAS-nummer: 74457-86-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %