3-Formylbenzoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
296560010 296560050
ACRO296560010EA 750 NOK
ACRO296560010 ACRO296560050
3-Formylbenzoic acid 98%
3-Formylbenzoic acid
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 172…176 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039575
CAS-nummer: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %