5-Hexyn-1-ol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 1750 NOK
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexyn-1-ol 97%
5-Hexyn-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kokepunkt: 73…75 °C (15 mmHg)
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002980
CAS-nummer: 928-90-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %