1,3-Dioxolane 99.5+% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 1225 NOK
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioxolane 99.5+% stabilised, ren
1,3-Dioxolane
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003207
CAS-nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
FN: 1166
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT