4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
303470100 303470500
ACRO303470100EA 775 NOK
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 79…83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007449
CAS-nummer: 15084-51-2
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %