3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 595 NOK
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid 97%
3,5-Bis(trifluormetyl)bensyl bromid
Formel: C₉H₅BrF₆
MW: 307,03 g/mol
Kokepunkt: 136…140 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,67 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009905
CAS-nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
FN: 2920
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %