3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 600 NOK
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₇F₆N
MW: 243,15 g/mol
Kokepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 46…55 °C
Flash punkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009909
CAS-nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %