Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
306340010 306340050
ACRO306340010EA 645 NOK
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Formel: C₁₈H₁₂F₃P
Smeltepunkt: 79…82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013553
CAS-nummer: 18437-78-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %