3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 1400 NOK
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Kokepunkt: 37 °C (1,3 mmHg)
Smeltepunkt: -2 °C
Tetthet: 1,47 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010206
CAS-nummer: 401-95-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %