2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 1725 NOK
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Kokepunkt: 108 °C (64 mmHg)
Tetthet: 1,249 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010297
CAS-nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %