3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
312960050 312960250
ACRO312960050EA 990 NOK
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Kokepunkt: 93…97 °C (22 mmHg)
Tetthet: 1,22 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008117
CAS-nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %