Benzoyl isocyanate 90% tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
314280050 314280010
ACRO314280050EA 1375 NOK
ACRO314280050 ACRO314280010
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Benzoyl isocyanate
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Kokepunkt: 94…96 °C (21 mmHg)
Smeltepunkt: 28…29 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 72 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002032
CAS-nummer: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %