1-Chloroethyl chloroformate 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-Chloroethyl carbonochloridate
314460250 314461000
ACRO314460250EA 1250 NOK
ACRO314460250 ACRO314461000
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
1-Chloroethyl chloroformate
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Kokepunkt: 118…119 °C
Smeltepunkt: -65 °C
Tetthet: 1,32 g/cm³
Flash punkt: 40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000647
CAS-nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
FN: 2742
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %