N-Methylethylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO314680250EA 3575 NOK
ACRO314680250 ACRO314680050
N-Methylethylamine 97%
N-Methylethylamine
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Kokepunkt: 33…34 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,68 g/cm³
Flash punkt: <–34 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009030
CAS-nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
FN: 2733
ADR: 3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %