4-Chlorobutyronitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 305 NOK
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Formel: C₄H₆ClN
MW: 103.55 g/mol
Kokepunkt: 195…197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -44
Tetthet: 1.08 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001972
CAS-nummer: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
FN: 3276
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %