5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010 331590050
ACRO331590010EA 700 NOK
ACRO331590010 ACRO331590050
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Smeltepunkt: 254…258 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005612
CAS-nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 258 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %