4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 480 NOK
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Kokepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…75 °C
MDL nummer: MFCD00011691
CAS-nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %