Toluidinblått O, ren
Leverandør: Thermo Scientific
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 710 NOK
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Toluidinblått O, ren
Toluidine blue O
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305,83 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011934
CAS-nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Indeks: 12,09658
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies