2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
350200010 350200050
ACRO350200010EA 1650 NOK
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Smeltepunkt: 28…33 °C
MDL nummer: MFCD00142892
CAS-nummer: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %