2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
350550010 350550050
ACRO350550010EA 470 NOK
ACRO350550010 ACRO350550050
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kokepunkt: 97 °C (,7 mmHg)
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00093566
CAS-nummer: 1074-16-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %