2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 715 NOK
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Kokepunkt: 107…110 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,478 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191857
CAS-nummer: 28229-69-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %