3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
351170050 351170250
ACRO351170050EA 950 NOK
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Kokepunkt: 106 °C (0,1 mmHg)
Tetthet: 1,155 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00017150
CAS-nummer: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %