2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Methoxyphenethyl alcohol
354050100 354050500
ACRO354050100EA 1175 NOK
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Smeltepunkt: 28…30 °C
Flash punkt: >112 °C
MDL nummer: MFCD00002900
CAS-nummer: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %