1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 420 NOK
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
MW: 146,62 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Tetthet: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074843
CAS-nummer: 65039-09-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %