1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 395 NOK
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₈H₁₅ClN₂
MW: 174,67 g/mol
Kokepunkt: ? 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095425
CAS-nummer: 79917-90-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %