1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 1200 NOK
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284,18 g/mol
Kokepunkt: >340 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 6,5 °C
Tetthet: 1,3727 g/cm³
Flash punkt: ≥ 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03093295
CAS-nummer: 174501-64-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %