3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 2025 NOK
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Formel: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Kokepunkt: 101…103 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 36…40 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013539
CAS-nummer: 27129-86-8
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %