4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
375830010 375830100
ACRO375830010EA 595 NOK
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Kokepunkt: 79…82 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,229 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010220
CAS-nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %