3-Fluoro-p-anisidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-anisidine, 3-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-fluoroanisole
375880010 375880050
ACRO375880010EA 545 NOK
ACRO375880010 ACRO375880050
3-Fluoro-p-anisidine 99%
3-Fluoro-p-anisidine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 81…84 °C
MDL nummer: MFCD00075040
CAS-nummer: 366-99-4
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %