N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
377010250 377011000
ACRO377010250EA 650 NOK
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Smeltepunkt: 75…77 °C
MDL nummer: MFCD00023097
CAS-nummer: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %