3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 660 NOK
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
3,3,3-Trifluoropropionic acid 98%
3,3,3-Trifluoropropionic acid
Formel: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Kokepunkt: 146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9,7 °C
Tetthet: 1,45 g/cm³
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153292
CAS-nummer: 2516-99-6
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %